Documentação e rotulagem
Graças à gama completa de papel, blocos de notas e outros materiais de escrita adequados para salas limpas, não são necessárias restrições
no registo e conservação de dados e outras informações nas áreas das salas limpas.
Os blocos de notas para salas limpas e os blocos de notas adesivas para salas limpas são fabricados com papel para salas limpas. É possível escrever em ambas as faces do papel.
Recomendamos a utilização das nossas resistentes placas com mola para facilitar a realização de anotações em salas limpas e áreas de produção controladas.
As canetas para salas limpas especiais, com propriedades antiderrapantes, facilitam a escrita, mesmo quando está a utilizar luvas para salas limpas. A tinta (disponível em diferentes cores) das canetas para salas limpas é permanente, mesmo em superfícies frias e molhadas (p. ex., sacos de plástico, material de laboratório descartável), e seca rapidamente. Não esborrata, mas pode ser limpa.