Gestão de resíduos
A fim de evitar danos e a consequente contaminação do ambiente, do próprio fármaco ou de qualquer pessoal envolvido na manipulação e transporte de substâncias citotóxicas, a embalagem, o armazenamento e o transporte destes fármacos deverão ser executados com o máximo cuidado.
Todas as embalagens para armazenamento e transporte têm de estar claramente identificadas. Se, apesar de todas as medidas de precaução, ocorrer um derrame, a remoção e eliminação dos citotóxicos derramados deverão ser realizadas apenas por pessoal devidamente qualificado para o efeito. Um kit de gestão de derrames deverá estar disponível em todas as áreas onde as substâncias citotóxicas sejam armazenadas, transportadas, manipuladas e administradas.
Quaisquer materiais que tenham estado em contacto com substâncias citotóxicas são considerados como resíduos citostáticos, sendo, por isso, resíduos perigosos. Os resíduos citostáticos têm de ser recolhidos em recipientes específicos que possam ser hermeticamente fechados após o seu enchimento. Além disso, têm de ser cumpridos os requisitos legais nacionais e regionais aplicáveis, bem como os regulamentos relativos a mercadorias perigosas. A eliminação de resíduos tem de ser organizada e planificada de forma precisa, a fim de evitar perigos para a saúde humana, para o ambiente e para a segurança pública.
Especialmente para o transporte de resíduos citotóxicos, devem ser respeitados os regulamentos relativos ao transporte de mercadorias perigosas.
Podem ser encontradas informações sobre os regulamentos europeus e as normas de boas práticas referentes a armazenamento, transporte e gestão de resíduos no guia PIC/S, p.22,
ponto 5.7... , nas diretrizes em matéria de BPF da UE, Anexo 1, nos padrões QuapoS 5, p.10, pontos 4.1-4.3, e no documento de normas da ISOPP (Secção 2 para o transporte de citotóxicos, Secção 14 para derrames, extravasação e outros incidentes com citotóxicos, Secção 15 para o tratamento de resíduos e de excreções de doentes). Podem ser aplicáveis regulamentos locais, que também devem ser considerados.