Gestão de resíduos
A remoção e eliminação de produtos citotóxicos derramados durante a produção ou transporte, não obstante todas as medidas de precaução, devem ser efetuadas apenas por pessoal devidamente instruído. Deve estar disponível um kit de gestão de derrames em todas as áreas onde são armazenadas, transportadas, manuseadas e administradas substâncias citotóxicas.
Os materiais que tenham estado em contacto com substâncias citotóxicas são considerados resíduos citostáticos. Devido à natureza tóxica da substância, trata-se de resíduos perigosos que devem ser recolhidos em recipientes específicos que possam ser hermeticamente vedados após o enchimento.