Equipamento
Dado que os citotóxicos são substâncias químicas tóxicas que podem causar sérios danos às pessoas, a sua preparação apenas deve ser efetuada em salas separadas, claramente identificadas.
O acesso a estas salas deverá ser exclusivo ao pessoal qualificado e autorizado que utilize vestuário de proteção.
O tamanho da sala e o fluxo de ar no seu interior devem ser adequados ao processo de produção, a fim de permitir uma utilização segura da bancada. As bancadas de trabalho de segurança têm de estar em conformidade com os regulamentos e normas em vigor e é obrigatória a realização de testes e revisões regulares. Durante a utilização da bancada de trabalho é necessário adaptar o comportamento de trabalho à situação; por exemplo, não deve haver qualquer perturbação do fluxo de ar, para garantir a melhor proteção individual e dos produtos e para evitar qualquer contaminação cruzada.
Todos os tipos de equipamento com grandes dimensões, como os carrinhos e as mesas, devem ter superfícies lisas e livres de ranhuras para facilitar a limpeza e desinfeção minuciosas. De preferência, o material usado deverá ser o aço inoxidável. Os bancos e cadeiras deverão estar em conformidade com os níveis de qualidade para salas limpas.
A fim de controlar as partículas em todas as áreas das instalações de produção, os pavimentos deverão ser em materiais não porosos e laváveis para facilitar a desinfeção regular. É recomendado o uso adicional de tapetes adesivos.
Podem ser encontradas informações sobre os regulamentos europeus e as normas de boas práticas referentes a equipamentos no guia PIC/S, p.15, ponto 3.7, nas diretrizes em matéria de BPF da UE, Anexo 1, pontos 46-47 e 56-60, nos padrões QuapoS 5, pontos 3.3.1. e 3.3.2, e no capítulo 13 do documento de normas da ISOPP, relativo a procedimentos de limpeza. Podem ser aplicáveis regulamentos locais, que também devem ser considerados.