Mobiliário para salas limpas e segurança
Todos os equipamentos de grandes dimensões utilizados em salas limpas e ambientes controlados, como carrinhos e mesas, devem ter superfícies lisas e livres de ranhuras para facilitar a limpeza e desinfeção minuciosas. De preferência, o material usado na sua construção deverá ser o aço inoxidável. Os bancos e cadeiras também deverão estar em conformidade com os padrões para salas limpas.
As bancadas de trabalho de segurança têm de estar em conformidade com os regulamentos e normas em vigor e devem ser regularmente revistos e testados.