Vasta gama de padrões para índice de refração de (1,34325-1,65808 ŋD)
Uma gama completa de 25 padrões à base de solventes e estabilizados com sacarose a 20 °C
Estes 25 padrões para índice de refração podem ser utilizados com qualquer marca de refratómetro.
- Uma das mais vastas gamas no mercado
- Apresentados num frasco conta-gotas de 15 ml prático e de elevada qualidade
- Incerteza de medição até ±0,00014 unidades de ŋD
- Consistência do produto: independente, rastreável e certificado
- Certificados de análises e fichas de segurança disponíveis online
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Índice de refração | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, à base de solventes | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Padrão para índice de refração a 20 °C, estabilizado com sacarose | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |