Solventes de espaço de cabeça PESTINORM®
Solventes de elevada pureza para análise de impurezas voláteis orgânicas
O espaço de cabeça estático GC (GC-HS) é uma técnica utilizada para concentrar analitos voláteis antes de se realizar a análise. Permite melhorar a deteção de baixos níveis de analitos voláteis e minimizar a interferência da matriz ao eliminar a necessidade de injetar diretamente a amostra. A nossa nova linha de solventes GC-HS inclui seis dos solventes orgânicos mais utilizados:
- Pureza muito elevada (>99,99% do ensaio)
- Transmitâncias UV muito elevadas
- Cada lote é controlado e especificamente avaliado por análise em comparação com as normas OVI
- Adequado para a análise de OVI conforme descrito pelos métodos EP, USP e ICH
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetilformamida 99,0-100,00% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetilformamida 99,0-100,00% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetilsulfóxido 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetilsulfóxido 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetilacetamida 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85397.290E | |||
N-metil-2 pirrolidona (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-Dimetil-2 imidazolidona ≥99,5% PESTINORM® para cromatografia gasosa de espaço de cabeça | 1 l | 85448.290E |