SolVac - Filtração da fase móvel
![]() |
A filtração da fase móvel com SolVac é uma ajuda vital para garantir a qualidade e a reprodutibilidade dos seus resultados através da remoção de partículas e de gases e da estabilização da linha de base. O dispositivo fácil de utilizar proporciona grandes melhorias de tempo, custos e segurança quando comparado com o material de vidro de filtração tradicional. |
Aplicações
- Eliminação das partículas contaminantes das soluções em fase móvel ou de outras soluções
- Desgaseificação de solventes em fase móvel e de outras soluções
- Elimine os tempos mortos na filtração
Vantagens
- O seu design versátil é adequado para a maioria dos frascos e recipientes para HPLC e elimina os passos adicionais de lavagem dos frascos e da transferência do solvente do frasco para o reservatório
- Extração direta dos frascos de solvente HPLC. Menor probabilidade de derrame de solventes agressivos do que em funis de vidro e copos descartáveis.
![]() |
![]() |
![]() |
Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 |
Como utilizar:
- Coloque a base no recipiente de recolha com a junta vedante encostada ao rebordo do recipiente. Fixe o tubo de vácuo no adaptador da porta de vácuo situada na parte lateral da base. Coloque a membrana no suporte de filtro que deve estar seco e limpo.
- Fixe o tubo de alimentação de entrada na entrada cónica na parte superior. Coloque a parte superior sobre a base para vedar a membrana de forma segura. Coloque o tubo de alimentação no solvente a filtrar.
- Aplique vácuo segurando firmemente no dispositivo SolVac até aplicar todo o vácuo. Quando atingir o vácuo necessário, abra a pinça com o polegar para iniciar a filtração. Continue a filtrar até todo o solvente passar pelo filtro, ou o recipiente de recolha estar cheio.