Os filtros de seringa não são todos iguais
Dê às suas amostras o tratamento VIP da Pall Laboratory
O novo wwPTFE (politetrafluoroetileno molhável em água) universal da Pall Laboratory destaca-se na multidão. Esta membrana inovadora dá-lhe a certeza e a garantia de que precisa para assegurar análises sem problemas. As taxas de fluxo elevadas e rendimento aperfeiçoado com todos os tipos de amostras, desde solventes aquosos a solventes orgânicos agressivos, minimizam o trabalho de validação e simplificam os complexos fluxos de trabalho do laboratório.
O novo filtro de seringa Acrodisc One™ com membrana wwPTFE é um filtro de seringa premium (PSF) que ultrapassa as expetativas e prolonga a vida útil de colunas de HPLC até 52 vezes! Um filtro de seringa que lhe poupará tempo e dinheiro, com um pré-filtro multicamadas para um aumento de até 30 % do rendimento e maiores taxas de fluxo.
- Acrodisc One prolonga a vida das colunas de HPLC até 52 vezes
- O desenho único da Pall oferece uma área maior de filtração eficaz que os filtros de seringa tradicionais de 25 mm, um aumento do rendimento de até 30 % e maiores taxas de fluxo até 150 ml.
- Disponíveis com pré-filtro multicamadas assimétrico GxF para uma maior capacidade de retenção de partículas em amostras difíceis de filtrar.
- Filtros de seringa Acrodisc® de 13 mm com configuração minispike oferecem baixa retenção e fácil filtração em vials de autosampler
- Certificado para níveis baixos de extraíveis absorventes de UV para uma análise mais precisa para HPLC/UHPLC
- Para soluções aquosas e soluções com base em solventes orgânicos agressivos
Para maior desempenho - Acrodisc One PSF Design
Efetue o download do guia técnico para obter mais detalhes sobre como escolher o filtro de seringa correto, aumentar a vida útil das colunas ou ler sobre extraíveis e ligação de compostos. |
Solicite a sua amostra grátis e experimente por si mesmo: |
||
Gama de produtos wwPTFE para amostras de HPLC/UHPLC e necessidades de preparação de solventes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Dispositivos de centrifugação | Microplacas de filtração | Discos de membrana | Filtração de fase móvel |