Acrodisc® MS filtros de seringa certificados
Os filtros de seringa Acrodisc MS reduzem o risco de efeitos da matriz provocados por extraíveis e possuem baixa ligação proteica, proporcionando maior precisão em determinações de proteínas e uma menor preocupação com perdas de analitos.
![]() |
O que é o Acrodisc MS? O Acrodisc MS é o primeiro filtro de seringa com certificação LCMS. Oferece níveis extremamente baixos de extraíveis com boas taxas de fluxo e eficiência de retenção para proteger as suas colunas e os seus instrumentos. Quais são as vantagens do produto? O primeiro filtro com certificação LCMS com níveis extremamente baixos de extraíveis. Os filtros de seringa Acrodisc MS são embalados em tubos separados para os proteger de fontes externas de extraíveis. Enquanto um tubo está a ser utilizado, os outros são mantidos selados. A membrana WWPTFE (politetrafluoretileno molhável com água) pode ser utilizada com solventes orgânicos e aquosos. Quando combinada com uma caixa de polietileno, a membrana oferece uma excelente resistência a produtos químicos. Com os filtros de seringa Acrodisc MS, a adsorção de proteínas é mínima. Consultar a brochura sobre investigação
|