Chegaram os Pall-Vengers – a batalha começou!
O microfunil ajuda-o a minimizar o risco de falsos negativos e potenciais recolhas de produtos com algumas agradáveis vantagens. Em primeiro lugar, as respetivas graduações encontram-se marcadas na parte exterior do funil e não na parte interior. Isto significa que os microorganismos na amostra não ficam presos, o que poderia eventualmente levar a resultados falsos negativos. Depois, a funcionalidade "Easy Squeeze" não só facilita a vida aos técnicos de laboratório ao processar a membrana, como também reduz o risco de rompimento da membrana, mantendo-a protegida. Após a filtração, a secção do fundo pode ser removida, injetada com meios e incubada diretamente, eliminando a necessidade de remover a membrana e a placa!
Para quem necessita flexibilidade – o funil Sentino é descartável e pode ser utilizado para colocar a mesma amostra em vários meios diferentes, poupando tempo e dinheiro!
Solicite uma demonstração GRATUITA Solicite uma amostra gratuita
As membranas de microbiologia Pall também reduzem os riscos de existirem falsos negativos graças a uma tecnologia de membrana que maximiza a recuperação microbiana. Para além disso, as linhas da quadrícula com matriz pontilhada não inibem o crescimento das colónias, em comparação com as marcações sólidas.
A nova rampa de filtração da Pall otimiza os ensaios sem sacrificar a limpeza. Pode ser facilmente desmontada na totalidade para limpeza e autoclavagem e a respetiva modularidade garante que é possível autoclavar uma rampa de 6 posições num autoclave standard de bancada. O design também elimina os refluxos e a saída de ar. Tudo isto contribui para a minimização do risco de contaminação cruzada e de falsos positivos, que poderiam resultar na necessidade de repetir ensaios, processamento ou ainda pior, descartar um lote de produto em boas condições!
A rampa é extremamente fácil de utilizar e até pode ser ajustada para ser utilizada do lado esquerdo ou direito da bomba de vácuo, facilitando a vida do técnico. O dispensador Sentino para membranas, a bomba Sentino para testes sem vácuo, assim como toda a gama Sentino, foram concebidos tendo em mente a simplicidade de utilização e o fluxo de trabalho, o que facilita a tarefa dos técnicos!
A batalha foi ganha ou continuarão os suspeitos invulgares a causar estragos nos laboratórios de CQ microbiológico?