Vítimas sob ataque! Nada irá deter os suspeitos invulgares!
Bingwen Bug Beater...está armado com um spray de EtO, que, ao ser utilizado para esterilizar produtos de filtração de microbiologia, pode deixar resíduos e matar os microorganismos que estão a tentar ser recuperados! Tem também um mata-moscas de membrana quadriculada para matar microorganismos. As linhas sólidas das quadrículas da membrana podem impedir a formação de colónias, reduzir a recuperação e originar contagens pouco precisas ou resultados falsos. Para além disso, ele faz de tudo para prender os microorganismos e impedi-los de chegar à membrana, colocando-os no seu saco. As marcas de graduação no interior dos funis de microbiologia podem causar retenção de microrganismos, impedindo-os de serem recuperados na membrana e dando origem a resultados falsos. Da mesma forma, os fundos quadrados de alguns funis também podem acumular microorganismos e impedir a recuperação.
Solicite uma amostra gratuita Solicite uma demonstração GRATUITA
A Hannah Holey trabalha em estreita colaboração com o Benoit. Se os microorganismos não forem aniquilados ou impedidos de alcançar a membrana, as membranas de fraca qualidade não irão fornecer uma boa recuperação de microrganismos, criando um potencial para resultados falsos negativos!
A sua marca e os consumidores são o mais importantes. É fundamental minimizar o risco de falsos negativos para evitar recolhas!
A Difficult Dara…é uma personagem problemática e não cederá facilmente a sua membrana! Alguns produtos de funis de filtração de microbiologia podem tornar a extração da membrana extremamente difícil, sendo necessário exercer muita pressão descendente para separar fisicamente a membrana do funil.
Shuji Solid Grid…recebe comissões baseadas na quantidade de técnicos de laboratório que consegue mandar para o optometrista por cansaço visual. As quadrículas sólidas podem dificultar a contagem exata de colónias, assim como forçar a vista sob o microscópio no momento da contagem!
Quando os seus técnicos de laboratório realizam vários ensaios por dia, a usabilidade é fundamental!
O Christophe Cross-Contamination… é, infelizmente, a causa da repetição de ensaios, de processamentos e de lotes descartados, como resultado de resultados falsos positivos em ensaios de controlo de qualidade microbiológico. As rampas de filtração a vácuo podem causar refluxos de fluidos de amostras anteriores para a nova membrana de ensaio. Para além disso, algumas rampas são demasiado difíceis de desmontar e demasiado grandes para uma autoclavagem fácil, criando o potencial para causar contaminação cruzada de um ensaio para outro.
Para proteger os seus resultados, é fundamental evitar os falsos positivos através da minimização da contaminação cruzada!