Preparação de amostras Spectroquant®
Os nossos kits de teste já contêm todos os reagentes de que precisa para a preparação e a análise de amostras, quando é necessária decomposição. No entanto, para alguns parâmetros, a digestão não é sempre obrigatória. Pode, então, escolher os nossos Crack Sets Spectroquant® económicos e fiáveis. Contêm apenas os produtos químicos de digestão necessários, com instruções claras e simples.
Para uma preparação de amostras otimizada, disponibilizamos igualmente uma gama de termorreatores Spectroquant®. Combinam uma precisão e velocidade excecionais para garantir a digestão completa.
Descubra a nossa gama de Crack Sets Spectroquant® 
Descubra a nossa gama de termorreatores Spectroquant®