Amostradores para líquidos
Equipamento para colheita de amostras da maioria de recipientes e profundidades, p. ex., de pequenos jerricãs até grandes tinas, reservatórios ou cursos de água.
Amostradores e sifões de imersão
Amostradores para líquidos de baixa viscosidade. Disponíveis em diferentes versões, comprimentos e materiais.
Conchas
Fabricadas em diversos materiais para retirar e recolher amostras de líquidos e materiais viscosos. Soluções telescópicas para ajudar a alcançar pontos de colheita de amostras distantes.
Amostradores a vácuo
Solução cómoda quando é necessário colher amostras em profundidade (até 5 m), que não podem ser alcançadas com lancetas devido à limitação do comprimento.
Frascos de imersão
A solução sempre que é necessário colher amostras de líquidos a uma profundidade considerável.