Bürkle GmbH – Leve a sua colheita de amostras ao nível seguinte
O seu perito em colheita de amostras ajuda-o a encontrar soluções para as mais diversas aplicações e maiores exigências. Otimize a recolha de amostras com as nossas soluções.
Ao colher uma amostra, é realizado um teste aleatório da quantidade geral. Estas amostras constituem a base para a análise para controlo de qualidade. Apenas as amostras representativas e autênticas podem informar com fiabilidade sobre a qualidade, as propriedades ou a composição de um material específico.
A tecnologia mais avançada permite realizar análises muito precisas dos materiais. No entanto, esta tecnologia é inútil se ocorrer um erro durante a recolha da amostra e este erro continua através de todas as fases da análise, levando a um resultado final incorreto do controlo de qualidade. Este é o motivo pelo qual a colheita de amostras e o uso de amostradores adequados é tão importante. A Bürkle oferece a gama mais abrangente de amostradores manuais. Descubra o amostrador ideal para as suas aplicações.
Amostradores para materiais a granel
Descubra soluções para colheita de amostras a granel, dos pós mais finos, grânulos ou grãos de maiores dimensões, tais como milho ou frutos de casca dura.
Amostradores para materiais viscosos
Amostradores para substâncias de viscosidade média, como óleos, emulsões, cremes, lamas e materiais semi-sólidos, como queijo, manteiga, argila, sabão, etc.
Amostradores para líquidos
Equipamento para recolha de amostras da maioria de recipientes e profundidades, p. ex., de pequenos jerricãs até grandes tinas, reservatórios ou cursos de água.
Amostradores dedicados à indústria farmacêutica
Condições excecionais das superfícies, fáceis de limpar ou equipamentos de uso único? Oferecemos as mais diversas soluções.
Amostradores descartáveis para padrões exigentes na colheita de amostras
A limpeza de amostradores é uma tarefa exigente e morosa, quando o material é gorduroso, altamente adesivo ou tóxico. Os descartáveis são a solução.
Pequenas ferramentas de colheita de amostras em aço inoxidável
Esta secção inclui uma variedade de pequenas ferramentas de aço inoxidável, desde pinças a espátulas, para colheita ou processamento de amostras.
Amostradores de gelo e carne
Amostradores em aço inoxidável esterilizáveis utilizados sobretudo na indústria alimentar.
Amostradores de solo
Amostradores robustos para diferentes tipos de amostras de solo, p. ex., para colheita de amostras de prados, areia grossa ou cascalho.
Acessórios para colheita de amostras
Acessórios para finalizar o seu processo de colheita de amostras. Encontre aqui uma pequena seleção para otimizar a sua colheita de amostras.
Questões Mais Frequentes
Sim, todos os nossos amostradores descartáveis de uso único são adequados para produtos alimentares. Cumprem os requisitos da UE relativos a produtos alimentares e os regulamentos da FDA.
Garantimos a esterilidade durante dois anos após a produção. A data de validade encontra-se impressa em cada embalagem individual dos artigos e amostradores estéreis e também é indicada no número do lote, constituído pela data de produção e pelo número de artigo.
O número do lote encontra-se impresso na embalagem individual de cada item e na caixa, a embalagem exterior.
Sim, fornecemos certificação completa para os artigos de uso único. Para qualquer questão relativa a certificados, contacte-nos pelo e-mail certificates@avantorsciences.com
Para encontrar um amostrador adequado, é necessário responder às seguintes questões:
- O que pretende recolher?
- Qual é a consistência da amostra?
- De que tipo de recipiente é colhida a amostra?
- Qual o volume necessário?
- Técnica de colheita de amostras: amostra-alvo, amostra de todas as camadas ou amostra multi-alvo?
- Amostradores descartáveis ou reutilizáveis: o amostrador necessita de ser puro e estéril? O material a colher é gorduroso, muito adesivo ou tóxico? É possível uma limpeza simples sem riscos para o utilizador?
Além disto, estamos sempre disponíveis se necessitar de ajuda ou de uma consulta.
Os amostradores devem ser simples e rápidos de limpar. Por isso, são fabricados sem saliências ou fendas e uma superfície muito macia. Todos os amostradores podem ser desmontados para facilitar a limpeza. Quanto mais elevados forem os requisitos (pureza, esterilização, etc.), maior é probabilidade de que estes sejam apenas cumpridos com amostradores de uso único, que podem ser descartados após a utilização.
A colheita de amostras de sacos, caixas ou bolsas com lanças de amostragem é uma prática comum e comprovadamente rápida. Para fechar os orifícios criados, recomendamos as etiquetas de fecho e controlo close-it, especialmente desenvolvidas para este fim. A etiqueta possui uma estrutura "tipo sanduíche" (alumínio/papel) e sela hermeticamente o recipiente (barreira de vapor). O verso da etiqueta está revestido com um adesivo potente, que adere à maioria das superfícies, mesmo se a superfície estiver coberta por um pó fino, ligeiramente húmida ou mesmo congelada. Para aplicações em alimentos, na indústria farmacêutica, cosmética ou aditivos alimentares, existe a close-it food & pharma, que cumpre os requisitos da UE para produtos alimentares e as diretivas da FDA.
As principais razões para utilizar amostradores descartáveis são:
- Requisitos elevados de pureza, esterilidade, GMP
- Limpeza morosa e dispendiosa
- Colheita de amostras frequente
- Elevados requisitos de auditoria
- Substâncias perigosas/ agressivas/ tóxicas
Sim, todos os artigos de uso único estão também disponíveis não esterilizados na versão LaboPlast. Esta não é esterilizada, mas é fabricada em salas limpas de classe 7 (10,000).
Sim, todos os pequenos artigos, como as conchas, colheres, espátulas, colheres de medida, pinças e raspadores estão disponíveis em azul e em azul detetável (detetável por scanner a cores, detetores de metais ou raios X), além do branco.
As conchas, colheres e espátulas de uso único também estão disponíveis em PE biológico, em vez de PS. O PE biológico é fabricado a partir de matérias-primas sustentáveis, sem materiais fósseis. Isto permite uma economia de CO2 e, consequentemente, reduzir o efeito de estufa.
Como somos o fabricante dos amostradores, no geral, é possível fabricar versões personalizadas dos amostradores - por ex. em comprimentos diferentes, outros tamanhos, em cores diferentes ou outras características pretendidas. No entanto, é necessária uma verificação individual, dependendo do amostrador e das alterações pretendidas.
A maioria dos nossos produtos é produzida na Alemanha.
Não. Deve verificar a resistência química do material do amostrador ao produto químico específico. Isto não pode ser generalizado. A verificação é importante, porque, de outra forma, o amostrador reage com o produto químico e contamina tanto a amostra como o material de amostragem. Para o evitar, fornecemos uma lista de resistências químicas onde poderá consultar a resistência química de diferentes materiais a diferentes produtos químicos.
Nas chamadas salas limpas, a concentração de partículas contidas no ar é mantida o mais baixa possível através de vestuário de trabalho, materiais e técnicas adequados, bem como um sistema de ventilação especial. A respetiva classe de sala limpa define o número máximo permitido de partículas de um determinado tamanho. Para a conformidade com a classe de sala limpa especificada, é necessário um controlo regular do número real de partículas. Por isso, é possível manter um número muito baixo de partículas na superfície do amostrador. Desta forma, pode ter a certeza de que os amostradores são bastante puros e excluir qualquer contaminação. Assim, é possível obter amostras representativas e autênticas, bem como informações fiáveis sobre a qualidade, as propriedades e a composição do material. Isto aplica-se a todos os amostradores e ferramentas de uso único e descartáveis, LaboPlast e SteriPlast - os amostradores não esterilizados e os estéreis são também esterilizados após a produção em salas limpas.
Em muitas indústrias, existem requisitos de auditorias com base em diretrizes GMP. Não é apenas necessário validar as ferramentas utilizadas como parte de auditorias regulares, mas também o planeamento, processo e método de limpeza. No entanto, a validação do processo de limpeza e, por isso, a verificação da eficácia e reprodutibilidade do processo de limpeza é difícil e cara. Uma validação pode até ser parcialmente impossível. A validação do método de limpeza é dispensada totalmente quando se utilizam amostradores descartáveis, dado que estes são descartados após a utilização. É utilizado um novo amostrador para cada colheita de amostras, o que garante a pureza e, por isso, exclui a possibilidade de contaminação (cruzada). O amostrador é descartado após a utilização, pelo que a sua limpeza e validação não é, de todo, necessária.
Em algumas áreas, o uso de amostradores e ferramentas de uso único é obrigatório. Os que usam conchas, colheres ou espátulas podem mudar para o PE biológico, fabricado a partir de fontes renováveis e matérias-primas não fósseis, de forma a contribuir para a sustentabilidade e para a ecologia. Todos os artigos de uso único são recicláveis, dependendo do nível e tipo de contaminação. É necessário ponderar os esforços e resíduos causados pela limpeza de amostradores reutilizáveis e os esforços e resíduos causados pelo uso de amostradores descartáveis.