Amostradores dedicados à indústria farmacêutica
Condições excecionais das superfícies, fáceis de limpar ou equipamentos de uso único? Oferecemos as mais diversas soluções.
Lancetas para colheita de amostras
As exigências impostas aos amostradores na indústria farmacêutica são elevadas. Design orientado para a aplicação, excelente aparência da superfície e os acabamentos são os nossos pontos fortes.
- Novartos Uno - 2 ou 3 amostras idênticas com uma colheita de amostras
- Novartos Multi - até 7 vezes 2 ou 3 amostras com uma colheita de amostras
- PharmaPicker - para colheitas de amostras em muito pequenas quantidades
- StickProof - com ponta especialmente fina
- Mini ViscoSampler - para pequenos volumes de material viscoso
Colheres e conchas farmacêuticas
Para impedir a contaminação cruzada, as colheres e conchas devem apresentar superfícies altamente polidas, sem fendas ou saliências que possam reter o material
A limpeza de amostradores é uma tarefa exigente e morosa, especialmente quando o material é gorduroso, altamente adesivo ou tóxico. Os descartáveis são a solução