Amostradores para materiais viscosos
Amostradores para substâncias de viscosidade média, como óleos, emulsões, cremes, lamas e materiais semi-sólidos, como queijo, manteiga, argila, sabão, etc.
Amostradores para meios viscosos - princípio de seringa
Forte capacidade de sucção para meios viscosos. Os meios são aspirados e descarregados através da ponta do amostrador, para facilidade da colheita da amostra.
Espátulas
Para amostras de materiais pastosos para recolha, divisão e mistura de pastas, cremes e outros materiais viscosos.
Lancetas e perfuradores manuais para materiais viscosos
Ideal para corte de amostras de substâncias pastosas para controlo de qualidade. Disponíveis em diferentes versões, para produtos de baixa ou elevada aderência.