Print…
Amostrador, UniSampler com lanceta de aspiração
Fornecedor: BURKLE
5314-1000
300-1041EA 307 EUR
300-1041
Amostrador, UniSampler com lanceta de aspiração
Amostradores Amostradores de fluidos
A lanceta de colheita consiste num tubo interior e num tubo exterior. A posição de aspiração pode ser ajustada de forma progressiva com o tubo exterior no âmbito de uma altura de 0 a 48 cm.
  • Tubo de aspiração de PP, mangueira de aspiração de PVC
  • Adaptador universal de PVC para frascos com gargalos com Ø de dimensões nominais de 24, 32, 39 e 50 mm
Fornecimento: Incl. cinco frascos de amostra de PP de 250 ml e 500 ml, respectivamente, bomba de vácuo, adaptador para frascos de amostra de 100 para 1000 ml, 20 frascos de amostra seal-it.