Vestuário de proteção para salas limpas - reutilizável
Quantus® - um sistema de vestuário ideal
O vestuário para salas limpas reutilizável é um fator essencial para proteger o produto de partículas e da contaminação microbiológica de humanos em ambientes controlados. Os tecidos específicos também tornam o uso do vestuário mais confortável para o utilizador. Apesar disso, como a nossa gama Quantus® de vestuário reutilizável não está certificada de acordo com a Diretiva europeia 89/686/CEE, relativa a EPI, a decisão de usar vestuário reutilizável deve ser tomada após uma análise de risco efetuada no local e o vestuário deve ser usado em combinação com peças de proteção adicionais, tais como mangas protetoras e aventais adequados, durante o manuseamento de materiais perigosos.
![]() |
Com a gama de peças de vestuário reutilizáveis Quantus®:
|