Luvas estéreis e não estéreis
A VWR oferece uma vasta gama de luvas para salas limpas relativas às necessidades técnicas e funcionais da produção de citotóxicos. Os requisitos de desempenho, tais como aderência, conforto e comprimento, variam e influenciam a seleção de luvas para as diferentes aplicações.
As luvas estéreis e não estéreis compatíveis com a ISO Classe 4 e 5, especialmente concebidas para ambientes de salas limpas farmacêuticas oferecem um ótimo conforto, resistência e sensibilidade ao tato.
Para uma proteção ótima durante a manipulação de substâncias citotóxicas, recomendamos que teste as luvas numa aplicação prática antes de escolher um modelo específico.