Frigoríficos
Frigorífico com proteção contra faíscas, MediLine, da Liebherr, ATEX, LKexv
Elevada consistência e distribuição uniforme da temperatura. Concebidos para armazenar substâncias explosivas e altamente inflamáveis.
Frigoríficos sob a bancada, MediLine,Compact, LKUv
Modelos com 820 mm de altura adaptam-se a quase qualquer bancada. Arrefecimento com ar forçado. Elevada consistência e distribuição uniforme da temperatura.
Frigorífico/congelador, MediLine, ATEX, LCexv
Frigorífico/congelador com interior à prova de faíscas adequado para o armazenamento de substâncias explosivas e altamente inflamáveis.
Seleção completa de frigoríficos
Descubra a seleção completa dos frigoríficos da VWR.