Temperatura: medição – registo – serviços acreditados
Além de uma vasta gama de dispositivos de medição ou de registo de temperatura, a VWR também oferece um leque de serviços variado para a monitorização e calibração acreditadas.
Veja abaixo para mais informações e seleção de produtos.
Para uma visão geral completa de todas as aplicações de temperatura e humidade, desde tiras a registos de dados avançados; efetue o download do guia.
Seleção do produto
Apenas para medir temperaturas, de -50 °C a +70 °C
- Com sonda, sonda para frasco ou temperatura ambiente
- Legibilidade de 0,1 °C, precisão +/- 1 °C
Medição da temperatura, com alarme, de -50 °C a +70 °C
- Com sonda, sonda para frasco ou temperatura ambiente
- Legibilidade de 0,1 °C, precisão +/- 1 °C
Medição da temperatura, com sinal de rádio, de -30 °C a +70 °C
- Com sonda para frasco
- Legibilidade de 0,1 °C, precisão +/- 1 °C
Medições de temperatura de alta precisão, com alarme, de -50 °C a +70 °C
- Com sondas, sondas de frasco
- Legibilidade de 0,01 °C, precisão +/- 0,1 °C
Registo de dados de temperatura, ideal para transporte, de -35 °C a +50 °C
- Sem sonda
- Legibilidade de 0,1 °C, precisão +/- 0,2 °C
- Com suporte e cabo ou Bluetooth
Registo de dados de temperatura de elevada precisão, -50 °C a +70 °C
- Com sondas, sondas de frasco
- Legibilidade de 0,01 °C, precisão +/- 0,25 °C
- Até 1 000 000 de memória de dados
Alta precisão, registo de dados de temperatura, de -90 °C a +105 °C
- Com sondas
- Legibilidade de 0,01 °C, precisão +/- 0,2 °C e 0,1 °C
- Até 1 000 000 de memória de dados
Registo de dados de temperatura de elevada precisão, -200 °C a +105 °C
- Com sondas
- Legibilidade de 0,01 °C, precisão +/- 0,2 °C e 0,1 °C
- Até 1 000 000 de memória de dados
Registo de dados de temperatura (e mais) sem fios, Sense Anywhere, de -200°C to + 200°C
- Sem sondas
- Legibilidade de 0,01 °C, precisão +/- 0,15 °C
- Tempo real, baseado na nuvem
Calibração acreditada para todos os seus termómetros e registadores de dados
Serviços de calibração acreditada segundo a norma ISO17025, independentes de marcas, para dispositivos de temperatura como termómetros, registadores de dados, blocos e banhos.
Vantagens
- Qualidade confirmada
- Documentação detalhada do processo
- Todas as marcas e modelos
- Rastreável a NIST
- Certificado de calibração segundo a norma ISO 17025
- Sistema de aviso no tempo devido
- Combinação com calibração de humidade