Congeladores
De todos os formatos, tamanhos e temperaturas, mas com os mesmos níveis de segurança e precisão.
Produtos destacados
VWR Congeladores verticais de temperaturas ultra baixas
Excelente relação preço qualidade – concebidos para proteção das amostras e facilidade de utilização. Quatro modelos à escolha para -86°C ou dois modelos para -40°C. Quatro portas interiores diminuem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após abertura da porta.
Recursos
Thermo Scientific Congeladores verticais de temperaturas ultra baixas, gama TSX
Oferecemos um pack total de produtos de alta qualidade para criopreservação, por ex. Congeladores ULT, racks, caixas criogénicas, criotubos e produtos de suporte como dataloggers e termómetros.
Recursos
Arcas congeladoras ULT
Excelente relação preço qualidade – concebidas para proteção das amostras e facilidade de utilização. Três modelos disponíveis de -86°C. Interiores de poliestireno diminuem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após abertura da porta
Recursos
Considerações antes de comprar um congelador
- Que tipo de amostras necessita armazenar?
- A que temperatura necessita armazenar as suas amostras?
- Quantas amostras?
- Prefere um congelador vertical ou uma arca congeladora?
- Qual a capacidade necessária?
- O que é mais importante, a poupança de energia ou o preço de compra?
- São necessários acessórios adicionais, sistema de backup, registador de gráficos, etc?
- Necessita de documentar a temperatura? Registo de dados?
- Necessita de racks e caixas?
- Necessita de suporte para a instalação? Necessita IQ/OQ/PQ?
Serviço Técnico
Ajudamos a manter o seu laboratório operacional e em conformidade.
Os departamentos de serviços da VWR e a rede de fornecedores de serviços acreditados ISO 9001 / IEC17025 permitem-nos ser o seu único ponto de contacto para todas as necessidades de serviço. Para a nossa gama completa de congeladores ULT, podemos oferecer:
- Instalação: após uma compra, ou após uma mudança para outro site, podemos instalar os seus dispositivos e efetuar todas as etapas necessárias de calibração, qualificação e certificação.
- Qualificação e validação (IQ/OQ/PQ): qualifique o seu equipamento e valide os seus sistemas / processos para estabelecer e manter a conformidade.
- Reparação: profissional e certificada.
- Contratos de serviços: para manutenção preventiva, serviço completo e garantia alargada
- Gestão de equipamentos: o nosso software VEM state-of-the-art, baseado na nuvem, ajuda-o a gerir todos os seus equipamentos e instrumentos. Não é necessário pensar nas datas da manutenção ou processar manualmente as ordens de serviço.
Interessado? Visite vwr.com/eis para saber mais sobre os nossos equipamentos e serviços de instrumentos ou entre em contato com services@avantorsciences.com.