Incubadoras refrigeradas
Produtos destacados
Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier, série INCU-Line® ILPR
Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier; possuem uma excelente estabilidade e uniformidade térmica. Energéticamente eficientes e ecológicas, com baixo nível de ruído, funcionam quase sem vibrações visto que não existe compressor instalado… Economize dinheiro e salve o planeta!