Print…
Congeladores verticais de temperatura ultrabaixa, –86 °C
471-1142EA 11290 EUR
VWRI471-1142
Congeladores verticais de temperatura ultrabaixa, –86 °C
Estes congeladores verticais foram concebidos para proteção de amostras e facilidade de utilização. Todos os congeladores verticais incluem um conveniente sistema de monitorização e controlo ao nível dos olhos.
  • Construção de armários robustos de aço laminado a frio com um acabamento de pintura eletrostática a pó, resistente à raspagem e ao enferrujamento
  • As quatro portas interiores diminuem a perda de ar frio e melhoram a recuperação da temperatura após aberturas da porta
  • Isolamento: espuma de PU insuflada com HFC de alta densidade (127 mm)
  • Prateleiras robustas em aço inoxidável (ajustável em incrementos de 25 mm, capacidade máxima: 45,4 kg)
  • As juntas maximizam a temperatura do armário e ajudam a eliminar a acumulação de gelo
  • Operação com apenas uma mão, graças à pega da porta ergonómica e compatível com cadeado, com fechadura com chave integrada
  • Rodízios de bloqueio de 2" para facilidade de instalação
  • O indicador de temperatura luminoso e de fácil leitura apresenta as temperaturas reais e (opcional) da sonda de amostras
  • Refrigerante: primeira fase R-404a; segunda fase R-290. R508-b
  • Controlador de informações para controlo e monitorização simplificados
  • Interface RS485
  • É possível ligar o registador de gráficos de temperatura opcional (7 dias) e o registador de dados opcionais
Gama de temperaturas de -50 a -86 °C
Certificações: Certificações regulamentares: UL, cUL, CE.