Print…
Frigoríficos de laboratório com protecção contra faíscas, LKexv e LKUexv com certificação ATEX
Fornecedor: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 1924 EUR
471-0485
Frigoríficos de laboratório com protecção contra faíscas, LKexv e LKUexv com certificação ATEX
Frigoríficos
These spark-free MediLine laboratory refrigerators feature forced-air cooling with an electronic controller system ensuring high temperature consistency and uniform temperature distribution. They are designed especially for storing explosive and highly flammable substances.
  • Tested according to ATEX Directive
  • Electronic control system with 0,1 °C temperature adjustment
  • Pre-drilled access ports
  • Lockable, self-closing, reversible doors
  • Audible and visual alarms for door open and temperature (user-adjustable)
  • RS485 interface and volt-free contact for central monitoring
O controlador guarda as temperaturas internas mínima e máxima, os últimos três alarmes de temperatura e falhas de energia, bem como a hora, data e duração do alarme. O display digital indica a temperatura exacta e o estado do funcionamento. Existe um termóstato de segurança secundário para evitar a congelação do conteúdo. O refrigerante usado é hidrocarboneto. A água proveniente da descongelação é recolhida num tabuleiro que é necessário esvaziar manualmente.
Todos os frigoríficos de laboratório da Liebherr com interior sem faíscas são testados de acordo com a directiva ATEX. Possuem um interior de Zona II nA para gases, tendo em consideração os requisitos de segurança da categoria de material 3G. Por conseguinte, são adequados para o armazenamento de substâncias explosivas e altamente inflamáveis.
Gama de temperatura: +3 a +16 °C