Como utilizar material de vidro unido de forma segura
Da DWK Life Sciences
Muitos conjuntos de química tradicional encontrados em laboratório requerem peças de equipamento ligadas entre si.
Os processos de destilação, extração, filtração e refluxo requerem várias montagens complexas de material de vidro de laboratório, por exemplo, e se muitos cientistas que ajudaram a desenvolver estas técnicas tiveram de recorrer a itens de material de vidro personalizados, tampas de pressão e tubos de borracha para conectar itens, a invenção de material de vidro com juntas intercambiável significou que muito mais opções, e mais seguras, estão agora disponíveis.
Neste blogue, vamos analisar os vários tipos disponíveis de material de vidro com juntas, onde cada tipo é mais usado, e explorar algumas técnicas básicas para manutenção da segurança.
Explicação sobre os tipos de vidraria com juntas
O uso de material de vidro unido ajuda a evitar derramames e fugas de substâncias potencialmente prejudiciais e muitas vezes valiosas durante experiências. No entanto, se os seus benefícios são claros é importante selecionar o tipo certo para o processo a efetuar.
Existem vários tipos diferentes de juntas, cada uma com uma funcionalidade específica.
Juntas cónicas
São o tipo mais comum de junta de vidro esmerilada e possuem um cone e encaixe estreitos. Os encaixes deste tipo costumam apresentar um perfil de borda redonda, que confere resistência adicional à junta tornando-a menos propensa a lascar do que um perfil de borda quadrada.
Juntas esféricas
As juntas esféricas devem ser usadas para técnicas em que alguma flexibilidade nos ângulos do material de vidro a ligar seja necessária. São normalmente usadas para ligar balões recetores a condensadores rotativos, por exemplo, cujo peso possa aumentar significativamente quando o balão é cheio. A junta esférica permite que o balão seja ligado a um condensador inclinado em ângulo vertical e, assim, reduzir a tensão na junta.
Juntas de flange
As juntas de flange ou juntas de topo, são usadas para permitir ligações em linha reta nos conjuntos. Este tipo de ligação é normalmente usado para construções de condutas e em balões e recipientes de reação de maior capacidade. A capacidade de usar juntas de flange mais largas permite um acesso mais fácil ao conteúdo dos balões e tubos.
Juntas de rosca
As juntas de rosca oferecem uma ligação forte mas facilmente ajustável. São ideais quando o comprimento de um conjunto pode necessitar de variação e uma junta móvel pode ser utilizada para esse fim. O material de vidro de tampa de rosca dupla também é normalmente usado, permitindo o ajuste das linhas de ambos os lados para maior flexibilidade.
Como operar material de vidro unido de forma segura
Tal como todo o material de vidro de laboratório, existem alguns passos básicos que deve seguir para garantir o uso seguro e sustentável deste material de vidro.
É importante lavar sempre o material de vidro antes da sua primeira utilização, evitando a contaminação das fibras da embalagem. Deve também examinar o material de vidro para assegurar que não está riscado, lascado, fendido ou marcado dado que quaisquer defeitos podem reduzir a resistência mecânica do material de vidro e causar a sua quebra durante o uso.
No entanto, também existem algumas considerações específicas para assegurar o manuseamento seguro e uso repetido do material de vidro unido.
- Embora possa ser usada massa lubrificante de silicone para ajudar a vedar uma junta, muitas juntas são concebidas para uso sem esta, para evitar contaminação. Uma alternativa mais limpa e não contaminante é o uso de uma manga de junta em PTFE que se adapte entre as juntas do cone e o encaixe
- Verifique sempre as diretrizes de temperatura máxima do equipamento que está a usar. Embora a temperatura máxima recomendada para material de laboratório de vidro borossilicato seja de 500 °C (apenas por curtos períodos de tempo), a temperatura de trabalho de quaisquer outros itens associados à junta, por exemplo, ligações de plástico, batentes, tubagem, etc, pode ser muito inferior
- Ao usar temperaturas acima dos 150 °C, o aquecimento e arrefecimento devem ser efetuados de forma lenta e uniforme para evitar a quebra devido a choque térmico.
- Se usar uma placa de aquecimento como parte do seu conjunto, garanta que a placa superior é maior do que a base do recipiente a aquecer. E nunca coloque material de vidro unido frio numa paca de aquecimento pré-aquecida
- Ao usar um queimador Bunsen, use uma chama suave e uma tela metálica com centro cerâmico para difundir a chama. Assim evita o desenvolvimento de pontos de calor nas juntas ou em qualquer ponto do conjunto o que pode causar a sua rutura
- Não aplique temperatura elevada ou fontes de calor diretamente em qualquer item de material de vidro volumétrico incluído num conjunto de material de vidro unido pois isso pode prejudicar a precisão volumétrica
- Tenha cuidado se usar material de vidro unido num micro-ondas. Se o seu material de vidro unido for de vidro borossilicato, este elemento pode ir ao micro-ondas. Mas deve ter cuidado para garantir que o conteúdo e quaisquer acessórios também podem ir ao micro-ondas.
- O material de vidro unido pode ocasionalmente prender depois de efetuado um processo. Se isso acontecer o material de vidro unido deve primeiro arrefecer naturalmente e, depois, ser submerso por um curto período em água morna com um detergente adequado para limpeza de material de vidro de laboratório. Assim expande a junta presa e deve permitir desligar os elementos sem ter de aplicar pressão excessiva no vidro. É importante evitar isso para garantir que o vidro não quebra nem é danificado por reutilização posterior.