Escolher o material de plástico de laboratório com a compatibilidade química correta
Da DWK Life Sciences
O material de plástico é necessário para uma variedade de processos laboratoriais mas é essencial compreender a compatibilidade química do plástico, as suas propriedades físicas e a forma como estas afectam a compatibilidade com os produtos químicos com que o material de plástico contacta.
Este blogue apresenta uma visão geral dos tipos mais comuns de material plástico usado no ambiente laboratorial, um resumo das características-chave de cada um, e conselhos sobre as substâncias mais e menos adequadas para assegurar que o material de laboratório possui a compatibilidade química correta.
Polipropileno (PP)
O polipropileno, muitas vezes abreviado como PP, é um polímero rígido translucido capaz de suportar temperaturas entre -20 a +135 °C. Devido à sua natureza robusta é normalmente usado no fabrico de uma ampla gama de artigos gerais de laboratório como copos, frascos, copos com pega, provetas, etc.. Como é autoclavável a 121 °C, os itens fabricados com este material podem ser esterilizados e além disso os frascos e recipientes deste material podem ser usados para apoiar a esterilização do seu conteúdo. O material possui uma excelente resistência química numa ampla gama de substâncias incluindo vários ácidos com o ácido salicílico, ácido sulfúrico e concentrações moderadas de ácido clorídrico. No entanto, existem várias substâncias para as quais não é adequado incluindo o tolueno, acetona e nitrobenzeno e benzeno.
Politetrafluoroetileno (PTFE)
O politetrafluoroetileno, muitas vezes abreviado como PTFE, é um polímero rígido opaco com uma gama de temperatura muito maior do que todos os outros plásticos dado que pode ser utilizado entre –200 e +260 °C. Possui uma resistência incomparável a quase todos os produtos químicos pelo que é o material ideal para as aplicações mais desafiantes para o utilizador. Este material é normalmente usado para fabrico de frascos, copos e agitadores para uso em aplicações laboratoriais mais exigentes.
Polifluoroalquil (PFA)
O polifluoroalquil, muitas vezes abreviado como PFA, é uma forma flexível translucida de PTFE. Possui as mesmas propriedades valiosas do PTFE acima, mas a sua clareza e flexibilidade tornam-no ideal para o fabrico de frascos, normalmente usados para análise vestigial de metal.
Polietileno de baixa densidade (LDPE)
O polietileno de baixa densidade, muitas vezes abreviado como LDPE, é um polímero translucido dobrável com uma estreita gama de temperatura de -50 a +80 °C, pelo que não é adequado para autoclave. A sua flexibilidade torna os produtos fabricados com ele virtualmente inquebráveis. É ideal para o uso em que são necessários produtos flexíveis como esguichos e outros frascos de dispensação similares. Possui uma boa resistência à maioria dos produtos químicos. No entanto, existem várias substâncias para as quais não é adequado incluindo o hexano e benzeno.
Polietileno de alta densidade (HDPE)
O polietileno de alta densidade, muitas vezes abreviado como HDPE, é um polímero translucido que ao contrário do LDPE é muito mais rígido por natureza. É adequado para uso em temperaturas entre -100 a +120 °C e como o material de plástico fabricado em LDPE não pode ser autoclavado. Possui um bom nível de resistência química e a sua elevada resistência à tração torna-o muito resistente. É muitas vezes usado para frascos em que é necessária uma estrutura rígida.
Polimetilmetacrilato, acrílico (PMMA)
O polimetilmetacrilato, acrílico, muitas vezes abreviado como PMMA, é um polímero rígido transparente com uma estreita gama de temperatura entre - 60 a +50 °C e não pode ser autoclavado. Possui apenas uma resistência química moderada (não é adequado para uso com acetato de butilo e acetona, por exemplo) mas é muito resistente e normalmente usado para proteções de radiação em que são necessárias uma excelente visibilidade e proteção.
Polimetilpenteno (PMP/TPX)
O polimetilpenteno, muitas vezes abreviado como PMP ou TPX, é um polímero transparente rígido. Possui baixa densidade e elevada clareza e muitas vezes é usado no fabrico de material de laboratório de plástico como copos e provetas em que um elevado nível de clareza é especificamente benéfico. Possui uma ampla gama de temperatura entre -180 a +145 °C e pode ser autoclavado a 121 °C. Possui uma resistência química boa a excelente embora seja necessário cuidado com várias substâncias incluindo o benzeno.
Poliestireno (PS)
O poliestireno, muitas vezes abreviado como PS, é um polímero rígido transparente. Possui uma gama de temperatura estreita entre -40 e +90 °C, não pode ser autoclavado e é frágil por natureza. No entanto, possui uma excelente clareza e é muitas vezes usado no fabrico de recipientes médicos e tubos em que a visibilidade do conteúdo é importante. Possui apenas resistência química moderada mas pode ser usado com determinados ácidos incluindo ácido sulfúrico de baixa concentração.
Policarbonato (PC)
O policarbonato é um polímero transparente rígido com uma ampla gama de temperatura entre -135 a +135 °C, pelo que é adequado para autoclave a 121 °C. Possui resistência química moderada, mas acima de tudo possui uma elevada resistência ao impacto e, por isso, é normalmente usado para proteções de segurança e outro equipamento de proteção similar. Deve ser usada precaução ao expor este polímero a muitas substâncias dado que possui apenas uma resistência química moderada, pelo que não pode ser usado com ácido sulfúrico altamente concentrado ou acetona, por exemplo.
Policloreto de vinilo (PVC)
O policloreto de vinilo é um polímero com uma das gamas de temperatura mais estreitas de material de plástico normalmente encontrado no laboratório entre -25 e +70 °C. Não é, por isso, autoclavável. O PVC possui resistência química moderada e pode ser rígido ou flexível e colorido ou transparente por natureza. É normalmente usado para produtos de apoio laboratorial diários como tabuleiros e suportes.