Guia de procedimentos: limpeza segura do material de vidro de laboratório
Da DWK Life Sciences
O material de vidro de laboratório tem contacto frequente com uma gama de substâncias de forma repetida e garantir que o equipamento pode ser reutilizado de forma segura exige um processo de limpeza robusto.
A limpeza efetiva também ajuda a prolongar a vida dos produtos usados e protege a validade do trabalho futuro.
A limpeza do material de vidro de laboratório para reutilização é muitas vezes referida como reprocessamento e pode ser efetuada manualmente, usando equipamento de lavagem automatizado ou uma combinação de ambos.
Este blogue define os principais passos do reprocessamento eficaz, bem como sugestões gerais de limpeza de material de vidro de laboratório.
O reprocessamento do material de vidro de laboratório explicado
Um ciclo completo de limpeza ou reprocessamento normalmente consiste em quatro etapas, embora nem todas sejam sempre necessárias.
  1. Limpeza inicial – Esta etapa assegura a remoção de qualquer contaminação aderente das superfícies do material de vidro de laboratório, usando produtos químicos para processo, se necessário.
  2. Neutralização – Se necessário, este processo é levado a cabo para neutralizar os resíduos de quaisquer produtos químicos para processo nas superfícies do material de vidro de laboratório durante a limpeza. Como os produtos químicos para processo alcalinos são normalmente usados nos processos de limpeza, os produtos químicos ácidos são normalmente usados para neutralização.
  3. Enxaguamento – Esta etapa remove qualquer contaminação dissolvida/solta e o produto químico para processo utilizado das superfícies do material de vidro
  4. Desinfeção – Esta etapa apenas é necessária se a classificação de segurança no laboratório ou processo específico o exigir. O objetivo da desinfeção é reduzir o número de germes patogénicos e vírus ativos das superfícies do material de vidro de laboratório e, se aplicável, reduzir a contaminação para um nível aceite como seguro.
Sugestões básicas para limpeza do material de vidro de laboratório
  1. Quer seja ou não efetuado um reprocessamento completo, e quer seja manual ou automático, existem várias sugestões que podem ajudar a garantir que o material de vidro de laboratório e material de vidro revestido com plástico é limpo de forma segura e eficiente. Eis doze sugestões para o ajudar no seu trabalho diário.
  2. As máquinas de lavar podem ser usadas para permitir um reprocessamento automático. Devem ser bem mantidos os bastidores de suporte na máquina de lavar. Os pinos de suporte devem ser revestidos com material não abrasivo de forma a evitar contacto do metal com o vidro e riscos.
  3. Na limpeza manual, use apenas escovilhões de plástico macios, com cerdas não abrasivas. Devem ser usadas esponjas macias, limpas ou outro material de limpeza. Não utilize escovilhões ou material de limpeza com produtos de limpeza abrasivos. Os esfregões riscam o vidro e não devem ser utilizados.
  4. Inspecione o seu material de vidro depois da limpeza e elimine se estiver riscado, lascado, fendido ou danificado de alguma forma.
  5. Estão disponíveis vários produtos de limpeza de vidro comerciais. Sigas as indicações dos fabricantes para utilização destes produtos, dado que alguns são corrosivos e podem danificar o vidro de laboratório.
  6. Os solventes orgânicos são agentes de limpeza aceites quando as condições garantem o seu uso.
  7. Não mergulhe o material de vidro revestido com plástico durante longos períodos de tempo porque isso encurta a vida do revestimento. Não deixe que o material de vidro revestido com plástico fique por lavar durante longos períodos de tempo, dado que isso dificulta a limpeza.
  8. Não coloque objetos de metal ou outros objetos rígidos, como espátulas, varetas agitadoras de vidro, ou escovilhões com peças de metal, dentro do material de vidro. Isso risca o vidro, podendo causar eventualmente quebra e ferimentos.
  9. Não use produtos alcalinos fortes e ácido fluorídrico como agentes de limpeza. Estes são dispersores de vidro e podem danificar o material de vidro e, eventualmente, podem provocar a quebra o que pode resultar em ferimentos.
  10. Não use quaisquer agentes de limpeza abrasivos, incluindo produtos de limpeza suaves dado que estes podem riscar o vidro e, se usados repetidamente, podem provocar eventualmente a quebra e ferimentos.
  11. Não coloque as mãos dentro do material de vidro quando usa joalharia, particularmente anéis de diamante, dado que estes riscam o interior do material de vidro, resultando em danos que podem provocar eventualmente quebra e ferimentos.
  12. Não aqueça o material de vidro a temperaturas acima dos 400 °C para queimar resíduos de carbono. Isso resultaria na introdução de tensões permanentes no vidro o que eventualmente faria com que o material de vidro partisse, resultando possivelmente em ferimentos.
  13. O material de vidro revestido com plástico não deve ser limpo com detergentes agressivos de nível químico. Deve, antes, usar um detergente de nível não abrasivo. Se usar uma máquina de lavar ou de secar, evite temperaturas acima dos 110 °C (230 °F). Os esfregões e escovilhões não são recomendados para uso em material de vidro revestido com plástico.