Bibliotecas de rastreio, Thermo Scientific Chemicals
O processo de descoberta de medicamentos consiste de diferentes passos:
- Validação do alvo
- Desenvolvimento do ensaio
- Rastreio de alto desempenho (HTS)
- Hit to lead (H2L)
- Otimização do composto ativo
- Desenvolvimento pré-clínico
- Desenvolvimento clínico
Durante o rastreio de alto desempenho, os compostos potencialmente bioativos são testados para ver se interagem com o alvo de interesse.
Os seguinte passo, hit to lead (H2L) começa com a confirmação e a avaliação das entradas iniciais de rastreio. De seguida, os analógicos são sintetizados (expansão da entrada).
Portfólio Maybridge
O portfólio Maybridge consiste de compostos de alta qualidade tipo entrada, tipo lead e tipo medicamento, que podem gerar dados valiosos em programas de rastreio. São desenvolvidos especificamente para suportar o processo de descoberta de medicamentos farmacêuticos. O portfólio Maybridge inclui:
- Rastreio de alto desempenho para a descoberta de medicamentos. Uma coleção de rastreio que consiste de um conjunto muito diverso de mais de 53 000 moléculas tipo entrada e tipo lead . A coleção inclui compostos individualmente concebidos, produzidos por inovadoras técnicas sintéticas.
- Os blocos de construção Maybridge Hit-to-Lead, especificamente concebidos para a química medicinal, permitem o desenvolvimento de SAR e a otimização hit-to-lead.
- Bibliotecas de fragmentos Maybridge. O rastreio de fragmentos está a ganhar cada vez mais aceitação como um método eficaz para acelerar o processo de descoberta de medicamentos. A coleção de fragmentos Maybridge ajuda a acelerar a identificação baseada na estrutura e inclui 30 000 fragmentos químicos.
Formatos de fornecimento
Estão disponíveis compostos selecionados em dois formatos pré-impregnados e em vials com stock disponível para acompanhamento, quando necessário.
- Placas de 96 poços com 1 μmol de película seca
- Placas de 384 poços com 0,25 μmol de película seca
Placas de 96 poços podem ser fornecidas à massa ≥2 µmol ou ≥0,5 mg em forma de soluções de pó, películas secas ou DMSO. Placas de 96 ou 384 podem ser fornecidas à massa ≥0,1 µmol 0,01 mg como películas secas ou soluções de DMSO congeladas. Também podem ser encomendados compostos em vials à massa 2 µmol ou 0,5 mg em forma de soluções de pó ou DMSO.
Também podemos fornecer a maior parte de marcas de placas e vials e ficamos contentes por poder usar as fornecidas pelos clientes, a pedido.