Microscópios invertidos Leica
Os microscópios invertidos Leica oferecem um elevado desempenho para o ajudar a avançar na sua investigação.
Leica DMi1 suporta as suas rotinas de trabalho específicas no seu laboratório de cultura celular. O seu funcionamento é tão intuitivo, o seu manuseamento tão confortável que se pode concentrar totalmente no seu trabalho. Escolha as funções de que necessita, e, se necessário, pode facilmente adicionar uma variedade de acessórios que são importantes para o seu trabalho. Com uma ótica de alto desempenho, design ergonómico e iluminação LED 5 W, o Leica DM IL LED é ideal para cultura de células, micromanipulação, documentação de imunomarcação de espécimes, e exames de rotina de células vivas.
O Leica DM IL LED apresenta um conjunto abrangente de métodos de contraste para monitorizar o seu espécime da forma que necessita. Contraste de fase de alta qualidade, excelente contraste de modulação e fluorescência brilhante estão a apenas um toque de distância. Estabilidade robusta, muito espaço para trabalhar com ferramentas, longas distâncias de trabalho para acomodar grandes frascos de cultura e uma iluminação estável sem calor tornam o trabalho ao microscópio fácil e conveniente.
Para requisitos especiais de diagnóstico, este microscópio está certificado para diagnóstico in vitro (IVD), incluindo fertilização in vitro (IVF).
DMi1
Ideal para o seu laboratório de células vivas - escolha inteligente para verificações rápidas. Os elementos bem concebidos e de controlo de qualidade permitem-lhe trabalhar com conforto.
DM IL LED
O microscópio de rotina invertido Leica DM IL LED apresenta um conjunto abrangente de métodos de contraste para monitorizar o seu espécime da forma que necessita.
Mateo TL
Um microscópio digital para cultura de células de rotina com configuração e utilização intuitivas, que torna o processo de verificação do crescimento de culturas de células rápido e simples para cada membro do seu laboratório.