A redefinir a microscopia para investigação em Life Science
Discover Echo foi construído em torno de uma visão singular: repensar o design tradicional do microscópio. Todos os aspetos do fluxo de trabalho, usabilidade e desempenho foram o mote para criar um produto mais moderno e poderoso.
71% dos laboratórios de investigação hoje possuem microscópios VERTICAIS e INVERTIDOS.
A Echo desenvolveu os primeiros microscópios híbridos do mundo que podem facilmente ser convertidos entre ambas as configurações. Não existe outro microscópio no mercado que possa fornecer isto.
Também substituímos as oculares por visores táteis de ultra alta resolução para criar uma experiência inigualável.
Rebel
Rápido, fiável, com imagens de alta qualidade na ponta dos seus dedos
Um microscópio robusto para campo claro/cultura de tecidos
Configuração vertical e invertida
Modos de imagiologia: BF-PH-POL
Ponte nasal inteligente de 5 posições
DESCUBRA MAIS
Revolve
Descubra, capture, partilhe e publique - um microscópio que todo o laboratório irá utilizar
Microscópio potente para investigação avançada
Configuração vertical e invertida
Modos de imagiologia: FL, BF, PH, DF, POL
Ponte nasal inteligente de 6 posições
5 Canais de fluorescência motorizada
Z-Stack disponível
Automação Lite
Revolution
O microscópio automático para investigação em ciências da vida