Câmaras
A Avantor oferece a escolha mais vasta de câmaras no mercado. Abrangem a maioria das aplicações dos clientes e segmentos do mercado. Se procura um microscópio completo, consulte os microscópios digitais com câmara integrada.
Como selecionar!
Como a Avantor oferece uma gama tão vasta de câmaras, dispomos de um seletor para o ajudar a encontrar a mais adequada para si. O seletor permite-lhe as seguintes opções:
Tipo de sensor - Tamanho de sensor - Cor ou monocromática - Resolução - Conectividade (USB ou HDMI ou outra) - Aplicação.
Câmaras USB e câmaras para aplicações de fluorescência
As câmaras USB são as que se utilizam com mais frequência. São ideais para fins gerais e visualização de alta qualidade. As câmaras USB requerem um software para análise avançada de imagens, fornecido em CD ou para ser transferido de um website.
Modelos disponíveis de 3 a 20 MP
Câmaras HDMI
As câmaras HDMI oferecem diversas configurações diretamente no dispositivo com recurso a um rato (normalmente fornecido) para seleção dos parâmetros preferidos.
Alguns modelos podem ser usados com um software (através de ligação USB ao PC). Com as câmaras HDMI, poderá apresentar imagens e vídeos num projetor ou monitor externo.
De 2 a 6 MP
Câmaras e tablets con Wi-Fi
As câmaras de tablet possuem uma aplicação no iPad ou podem utilizar um software de aplicação, dependendo do tipo de câmara. É fácil de partilhar imagens. Não é necessário um PC. Ideal para análise de imagens básica.
Modelos de 5 MP.
Câmaras oculares
Para aplicações básicas, podem ser montados de modo simples em microscópios caso não possuam um microscópio fototubo ou trinocular.