Microscópios verticais Leica
Obtenha conhecimentos sobre os mais pequenos detalhes e inspecione e documente eficazmente os resultados com os microscópios para Life Science da Leica Microsystems. Cada solução pode ser personalizada com iluminação LED brilhante e fria, acessórios ergonómicos, câmaras digitais sofisticadas e software intuitivo para satisfazer uma vasta gama de aplicações.
Solicite contacto
Microscópio vertical DM300
Microscópio monocular, binocular ou trinocular com quatro objetivas achromat ou plan achromat para ensino de ciências da vida.
Microscópio vertical DM500
Microscópio binocular ou trinocular para ciências da vida com quatro objetivas 'de correção infinita" ou plan-achromat e capacidade de fluorescência.
Microscópios verticais DM750
Microscópio binocular ou trinocular para ciências da vida com quatro ou cinco objetivas 'de correção infinita" ou HI plan-achromat e capacidade de fluorescência.
Microscópio vertical DM1000 LED
O microscópio ergonómico DM1000 LED é perfeito para aplicações em laboratórios clínicos como histologia, citologia, hematologia e patologia.
Microscópios verticais DM2000 LED
Com o seu design modular e fluorescência de alto desempenho, os microscópios Leica DM2000 LED são ideais para tarefas complexas em patologia, citologia e muito mais.