Funis de filtração
Funis de filtração descartáveis com membrana, estéreis
Funis de filtração MicroFunnel de 100 - 300 ml
Ideais para análises de controlo da qualidade de fluidos aquosos usados no fabrico de produtos farmacêuticos. Rotulados individualmente para rastreabilidade dos lotes.
Funis de filtração para monitorização de bebidas Microcheck II™
Funil de filtração descartável, fácil de utilizar, de forma a cumprir as necessidades de análises microbianas para bebidas.
Funis de filtração MicroFunnel Plus de 300 ml
Funil de filtração combinado com copo de amostra para eliminar o risco de contaminação. Os produtos com membrana Supor® são fabricados para permitir a colheita de amostras com água quente até 90 °C.
 Funil de filtração MicroFunnel™ Plus
Funis de filtração descartáveis sem membrana, estéreis
Funis de filtração Sentino® de 100 – 250 ml
Adequados para testes de água potável e águas residuais, monitorização de águas ambientais e recreativas, monitorização de sistemas de água industrial e monitorização de bebidas.
Funis de filtração reutilizáveis e autoclaváveis
Funis de filtração magnéticos Sentino®
Adequados para testes de água potável e águas residuais, monitorização de águas ambientais e recreativas, monitorização de sistemas de água industrial, monitorização de bebidas, matérias-primas farmacêuticas, produtos intermédios e produtos finais.