Membranas certificadas para análises microbiológicas
Recargas de membranas para dispensadores de membranas Sentino®
Dimensionadas para poupar espaço de armazenamento e diminuir o desperdício de material de embalagem
Membrana GN-6 Metricel® de MCE
Ésteres mistos de celulose (MCE) são os filtros mais aceites para análises microbiológicas e proporcionam máxima recuperação de organismos.
Membrana Supor® 200 de PES
Elevada taxa de fluxo otimizada para requisitos de filtração biológica, farmacêutica e de esterilização por filtração.
Membrana Metricel® de PES preta
Elevada taxa de fluxo com fundo escuro, que proporciona um contraste excelente para contagem de colónias opacas. O padrão exclusivo em grelha de pontos não inibe nem estimula o crescimento da colónia.
 Microbiological Evaluation of 0.45 µm Membranes