Utilização de dois pares de luvas
PROTEÇÃO AUMENTADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE DOIS PARES DE LUVAS
A fim de aumentar o nível de proteção durante a manipulação de materiais citotóxicos, é recomendado um sistema de utilização de dois pares de luvas. Muitas vezes, os defeitos nas luvas não são identificados no momento do incidente. Utilizar luvas de duas cores diferentes permite que o operador identifique imediatamente uma brecha e mude de luvas.
As figuras 1 a 5 mostram os passos individuais para colocar a segunda camada de luvas. Para a escolha do produto em si, não existem "melhores práticas". O operador poderá ter de experimentar várias combinações diferentes de luvas e tamanhos. Ou seja, alguns operadores podem considerar que uma luva maior no interior e uma menor no exterior funciona bem para eles, outros podem escolher o mesmo tamanho tanto para a luva interior como para a exterior.
Para aconselhamento adicional acerca da melhor escolha de luvas e do procedimento de as calçar, entre em contacto connosco através de cleanroom@eu.vwr.com
AS NOSSAS RECOMENDAÇÕES:
QUE LUVAS PARA SALAS LIMPAS USAR EM COMBINAÇÃO NO SISTEMA DE DOIS PARES DE LUVAS
![]() |
Luvas para salas limpas, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Luvas para salas limpas, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Luvas para salas limpas, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Luvas para salas limpas, BioClean Fusion™ |
![]() |
Luvas para salas limpas, DermaShield® 73-711/73-721 |
|
![]() |
Luvas, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Luvas para salas limpas, KIMTECH PURE* estéreis G3 |
|
![]() |
Luvas para salas limpas, KIMTECH PURE* G3 estéreis STERLING* |