Sistema de filtração de fluxo tangencial Minimate™
O sistema de filtração de fluxo tangencial Minimate™ otimiza os processos de concentração, dessalinização e troca de tampão à escala laboratorial.
- O design "plug-n-play" do sistema inclui todo o material, nomeadamente tubos e guarnições, necessários para executar o processo TFF com rapidez
- Os processos de concentração e diafiltração podem ser efetuados no mesmo sistema, praticamente sem intervenção por parte do utilizador
- Design económico − fácil de limpar e de reutilizar
Aplicações
- Concentração e dessalinização de proteínas, péptidos ou ácidos nucleicos (ADN, ARN, oligonucleótidos)
- Recuperação de anticorpos ou proteínas recombinantes, a partir de meios clarificados de cultura de células
- Fracionamento de biomoléculas grandes ou pequenas
- Concentração de vírus ou vetores para terapia genética
- Preparação de amostras para cromatografia