Dispositivos de filtração a vácuo VacuCap®
Dispositivos inovadores de filtração a vácuo VacuCap® para gargalos de frascos permitem o enchimento de vários frascos com um único dispositivo
- Capacidade de processamento de volumes entre 100 ml e 5 l em várias alíquotas
- Reduz o espaço de armazenamento e desperdícios
- Ecológicos com uma quantidade mínima de resíduos de plástico
- Extração direta do recipiente de mistura
- Elimina a possibilidade de contaminação resultante de passos de transferências ao filtrar diretamente para um recipiente estéril
- A membrana Supor de baixo teor de extraíveis/isenta de surfactantes proporciona taxas de fluxo elevadas
- Disponível com pré-filtro incorporado para evitar obstruções e aumentar o rendimento de soluções com níveis elevados de partículas
Aplicações
- Filtração a vácuo de meios de cultura de células e tecidos, meios microbiológicos, soluções aquosas, soluções proteicas e tampões
- Pré-filtração ou clarificação de soluções aquosas
- Versão PF útil para filtração de soluções difíceis de filtrar.
INSTRUÇÕES
![]() |
1. Ligue o tubo de alimentação à porta marcada com a inscrição "INLET" (Entrada) no dispositivo VacuCap. Coloque a extremidade oposta do tubo no fluido não filtrado a extrair. |
![]() |
2. Ligue o tubo de vácuo à porta marcada com a inscrição "VACUUM" (Vácuo) no dispositivo VacuCap. Consulte o folheto do produto para conhecer as precauções de segurança. |
![]() |
3. Enquanto segura o dispositivo VacuCap no recipiente de filtração, inicie o vácuo. O dispositivo VacuCap fica vedado de forma segura à parte de cima do recipiente e o fluido é extraído. |
![]() |
4. Quando a filtração termina, desligue a bomba de vácuo para dissipar o vácuo existente no interior do recipiente de recolha. Consulte o folheto do produto para obter instruções completas. |
Processa mais por unidade e reduz o desperdício de plástico Reduz as necessidades de armazenamento assim como o custo do desperdício, quando comparado com um sistema de filtração a vácuo comum