Descubra o testo 440, um instrumento multifunções de medição da velocidade do ar e da qualidade do ar em recintos fechados
Cumpra os mais elevados padrões de controlo da velocidade do ar e da qualidade do ar em recintos fechados (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Imagine fazer um único investimento num instrumento de medição da velocidade do ar e da IAQ e, posteriormente, poder ampliá-lo de forma fácil e intuitiva, para se adaptar às suas principais aplicações.
Um instrumento de medição da velocidade do ar e da IAQ confiável, que o ajuda a cumprir os mais altos padrões quanto à garantia de qualidade e às normas de segurança.
- Apenas um instrumento para todas as necessidades importantes de medição de velocidade do ar e IAQ
- Conceito intuitivo, sondas sem fios, troca fácil e rápida de várias sondas digitais
- Elevada disponibilidade dado que as sondas digitais podem ser calibradas sem o instrumento
- Medição precisa do fluxo de ar em hottes de extração de gases em conformidade com a norma DIN EN 14175-3/-4
- Medições de elevada precisão, especialmente para aplicações em salas limpas
testo 440
Kit de laboratório
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ com memória interna e função de exportação de dados. Fornecido com sonda PT100 revestida, ideal para meios agressivos, e caixa básica para testo 440 e uma sonda.
Kit de CO2 com Bluetooth
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ / sonda de CO2 com Bluetooth, incluindo sensor de temperatura e de humidade /caixa básica para testo 440 e uma sonda
Kit de humidade com Bluetooth
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ com sonda de humidade e de temperatura com Bluetooth /caixa básica para testo 440 e uma sonda
Kit de lux
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ/ sonda de Lux /caixa básica para testo 440 e uma sonda
Kit de fio quente
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ com memória interna e função de exportação de dados / sonda fio quente, incluindo sensor de temperatura, cabo fixo (1,8m) com telescópio /caixa básica para testo 440 e uma sonda
Kit de palheta de 16 mm
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ com memória interna e função de exportação de dados. Sonda de palhetas, cabo fixo (1,8m) com telescópio (0,85m) /caixa básica para testo 440 e uma sonda
Kit de palheta de 100 mm com Bluetooth
testo 440, instrumento para medição da velocidade do ar e da IAQ com memória interna e função de exportação de dados. Sonda de palhetas de 100mm com Bluetooth, sensor de temperatura e caixa básica para testo 440 e uma sonda