Ampla gama de embalagens de esterilização de grau farmacêutico (tampas, bolsas, sacos, etc) fabricada em Tyvek da Keystone
Padronize a preparação do seu equipamento para esterilização, e poupe tempo e dinheiro.
Uma ampla gama de máscaras para salas limpas, sacos, bolsas e tampas, como consumíveis de esterilização, consumíveis para autoclave e acondicionamento para peças de máquinas para manter o seu equipamento para produção farmacêutica e biofarmacêutica limpo e protegido de contaminação.
Cumpra os requisitos revistos do Anexo 1 das boas práticas de fabrico (GMP) da UE. A secção 8.56 indica que as peças devem estar secas depois de esterilizadas a vapor, mas muitas vezes o método de saco em U pode apanhar humidade. Cumpra a conformidade com sacos Keystone Tyvek para esterilização a vapor de peças sobressalentes farmacêuticas.