Soluções sustentáveis de higiene e eliminação
Seleccionámos uma gama de consumíveis de limpeza, controlo de derrames e produtos de eliminação de resíduos concebidos tendo em mente o futuro do planeta. Quer o ajudem a utilizar menos, reciclar mais ou criar menos resíduos perigosos, todos podem ter um impacto positivo no laboratório ou nos ambientes de produção.
Caixotes de reciclagem Rubbermaid
Assegure que todos os resíduos gerais vão para o caixote certo para otimizar a quantidade a reciclar
Panos de limpeza reciclados r-MicronQuick
Estes são feitos de até 70% de tecnologia superior de microfibra reciclada. Reutilizáveis, os panos podem suportar até 400 ciclos de lavagem.
Panos J-cloth biodegradáveis Chicopee
Mude para esta versão biodegradável do seu J-cloth favorito. Fabricados com fibras 100% naturais estes toalhetes são compostáveis e codificados por cor para diversas aplicações de limpeza.
Kimberly-Clark WypAll® REACH™
Reduza o consumo e desperdício de papel, ao mesmo tempo que aumenta a higiene quando usa estes dispensadores de rolo móveis.
Diversey Sure®
A Sure® constitui uma oferta abrangente de produtos de limpeza à base de plantas, 100% biodegradáveis* com ingredientes ecológicos de fontes renováveis.
Brady SpillFix
Os grânulos para derrames de fibra de coco absorvem eficazmente hidrocarbonetos, fluidos à base de água e a maioria dos produtos químicos agressivos. Fabricados com materiais 100% reciclados.
NewPig, kit de derrames ecológico
Saco de casca de juta reutilizável com absorventes ecológicos fabricado a partir de conteúdo altamente reciclado
Econix Biobin®
Recipientes para resíduos, de cartão, rebatíveis e com aprovação UN, para resíduos medicamentosos, infeciosos, citotóxicos, anatómicos, ofensivos ou laboratoriais.
Jarros de eliminação de resíduos
Se os seus resíduos laboratoriais perigosos precisarem mesmo de ir para um aterro, assegure-se que estão tão compactos quanto possível. Os frascos de plástico encolhem quando autoclavados.