Vestuário de trabalho e produtos de segurança mais ecológicos
Sem comprometer a segurança ou o bem-estar, existem agora opções de EPI's e vestuário de trabalho fabricados de forma mais sustentável, que utilizam menos matérias-primas quando produzidos e embalados ou que podem ser eliminados ou reciclados no final da sua utilização. Faça uma mudança, opte por um dos artigos ecologicamente preferíveis listados abaixo.
Novidade!
Máscaras para partículas Aura™ série 9300+ da 3M™
As máscaras para partículas Aura™ 9312+, 9322+ e 9332+ da 3M™ contêm agora, pelo menos, 25% de material reciclado.
Luvas espuma de nitrilo de bambu Portwest NPR15
Revestimento de espuma de nitrilo para excelente aderência em condições molhadas e secas. Forro de nível 15 fabricado com bambu sustentável
Sapatilhas Portwest Eco Safety S1P
Parte superior em malha reciclada, fabricada com garrafas PET recicladas. Embalagem ecológica reciclável
Vestuário de trabalho Portwest Eco Hi-Vis
Coletes, casacos, calças, polares, camisolas, polos, t-shirts Hi-vis fabricados com tecido de poliéster 100% reciclado.
Luvas de nitrilo de ciências da vida Halyard PUREZERO
Fabricadas com 92% de energia renovável. As caixas dos dispensadores e caixas exteriores são fabricadas com materiais reciclados.
Luvas descartáveis Ansell MicroFlex 31-103
Luvas compostáveis com base biológica PLA (com base em açúcar) com certificação EN 13432, fabricadas em Portugal. Atingem 90%+ de biodegradação dentro de 180 dias em instalações de compostagem industriais.
Ansell HyFlex® 11-842
Luvas multiusos fabricadas com forro de nylon/spandex 90% reciclado. Redução da pegada de carbono de 75 g CO₂ eq/par. A embalagem interior isenta de plástico contém menos 53% de materiais.
VWR® sustainable lab coats - your new lab coats recycled from your old ones
Made from 100% recycled, high quality mono fibre polyesters, can be completely recycled. The recycled material can be made into new garments. Collection and recycling service is included in the cost of the garment.
Fato macaco Portwest Biztex™ ST90
O fato macaco do tipo 5/6 pode ser lavado 5 vezes
Primeiros socorros Cederroth
Desde janeiro de 2022, o plástico verde das estações e dispensadores Cederroth é fabricado com >85% de plástico reciclado.
Coleção de sapatos JALAS® Gama Ecológica
A primeira coleção de calçado de segurança a receber o Rótulo Ecológico da UE (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Bio, JALAS® 6498 Nature).
Luvas verdes de nitrilo VWR
O processo de produção destas luvas foi redesenhado para poupar eletricidade, gás e emissões de CO2,com o objetivo de reduzir a sua pegada ecológica, sem deixar de usar uma luva inócua para a pele e com proteção de barreira superior.
Showa - Luvas biodegradáveis
Com a revolucionária Eco Best Technology® da SHOWA, estas luvas são concebidas para biodegradação acelerada em aterros biologicamente ativos.
Forros de luvas da VWR
Estes forros repelem a transpiração, tornando as luvas mais confortáveis durante mais tempo, o que constitui uma forma de redução de uso.
uvex Bamboo TwinFlex D xg
Fabricadas com 45%; de viscose de bambu e poliamida reciclada. Com embalagem reduzida e taxa de produção neutra em CO2
Forros de luvas uvex planet C500
Fabricadas utilizando a tecnologia Bamboo TwinFlex® que garante a máxima resistência aos cortes, excecional resistência à abrasão e excelente conforto para o utilizador.
Óculos Uvex planet i-guard
Gama modular de óculos fabricados com materiais biológicos e reciclados, com embalagem melhorada e a energia utilizada no processo de produção é proveniente de fontes de biomassa.
Óculos de proteção Bolle Solis Go Green
A estrutura de nylon é fabricada com redes de pesca recicladas, com produção e transporte mais ecológicos e sem embalagem de plástico.
Calçado de segurança Elten L10 - produzido utilizando couro ecológico Terracare
A Elten trabalha com máquinas concebidas para a eficiência energética e de materiais. Por isso, menos resíduos são gerados no processo de produção. Fabrico na Alemanha, o que significa menos transporte.
Calçado 'vegano' Portwest
Nenhum produto ou subproduto animal é utilizado na produção destas linhas de calçado.
Calçado de segurança Uvex 1 G2 Planet
Fabricado a partir de materiais reciclados com embalagem reciclada. Fabricado numa instalação europeia que utiliza energias renováveis e reduz os resíduos
Fatos-macaco resistentes a produtos químicos Dupont, Tyvek® 500 Xpert
Embalagem ecológica opcional (opção de embalamento a granel) que reduz os resíduos e consumo de energia.
Batas ambientalmente preferíveis
Batas fabricadas com materiais reciclados, que incluem uma solução de reciclagem no fim da vida útil.
Capacetes rígidos JSP com serviço de reciclagem
Uma gama abrangente de capacetes de segurança compatíveis com esquema de reciclagem gratuita (apenas paga pelo envio de devolução).
Capacetes de proteção Uvex planet
A cobertura é feita de 30% de bioplástico, a fita de cabeça é 50% reciclada. Embalagem reduzida e reciclada.