Soluções mais ecológicas para ambientes controlados
As salas limpas são, por natureza, um ambiente que desafia a consciência ambiental. Usamos muita energia e dependemos de itens descartáveis e embalagens adicionais para reduzir o risco de eventos de contaminação. Também é difícil efetuar alterações quando os artigos estão escritos nos procedimentos operativos (SOP) ou exigem um esforço de revalidação para mudar. No entanto, há uma série de inovações no mercado que têm em conta o impacto ambiental e cada passo para a redução da nossa pegada de carbono, quer pelo uso de menos quantidade ou comprando melhor, é um passo na direção certa.
Toalhetes para salas limpas
Contec Refibe
Toalhetes para salas limpas em poliéster não estéreis e estéreis 100% têxteis, laváveis fabricados a partir de garrafas de água de plástico 100% recicladas pelos consumidores. Cada embalagem de toalhetes salva mais de 35 garrafas do lixo.
Revolve da Texwipe
Toalhetes secos ou pré-humedecidos, proteções ou almofadas para mopa, disponíveis estéreis ou não estéreis. Fabricados em fio poliéster pós-consumo (rPET) fabricado a partir de garrafas plásticas recicladas
Toalhetes Diversey Oxivir
O ingrediente ativo, o peróxido de hidrogénio, decompõe-se em água e O2 ecológicos. Os toalhetes e os tubos são recicláveis.
Artigos e embalagens para salas limpas
Papel para salas limpas PureImage da VWR
Reciclável, dado não ter revestimento de látex e mais sustentável
Papel para salas limpas EcoBond
Uma versão reciclável de papel de impressão para salas limpas BCR® O EcoBond® é fabricado a partir de celulose e recomendado para uso em ISO de classe 3 a 7.
Pavimento e tapetes
Tapetes Purestep da VWR EnviroTack
Material sem culturas geneticamente modificadas, renovável, à base de plantas que reduz as emissões de CO2 Fabricado com 20% de resina biohíbrida especialmente concebida. Os tapetes adesivos também são recicláveis após a utilização
Máquina inteligente de limpeza de solas
Elimina a necessidade de tapetes aderentes ou proteções de calçado, reduzindo assim os resíduos Simples de instalar, fácil de limpar, elevada remoção de partículas
Detergente Micronova Novaclean
Reciclável bem como seguro para a saúde humana e ambiental