Pontas de pipeta de tamanho universal
As pontas de pipeta ART™ da Thermo Scientific™ oferecem uma seleção completa de pontas de barreira, sem filtro e especiais. Nunca foi tão fácil encontrar uma ponta que se adeque virtualmente a qualquer pipeta ou aplicação no seu laboratório. Todas oferecem qualidade, desempenho e fiabilidade ART comprovados, suportados pelos mais altos padrões da Thermo Scientific e suporte a nível mundial.
Desde pontas de barreira e sem filtro de 10 μL a 10 mL a produtos de especialidade de carregamento de gel e abertura larga - todas as pontas são certificadas para cumprir os mais altos padrões da indústria para uma moldagem com precisão e clareza e possuem certificação de isenção de RNase, DNase, ATP e pirogéneos; todas estão em conformidade com as especificações exatas dos fabricantes das respetivas marcas.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Pontas de barreira ART™ da Thermo Scientific
A barreira autovedante ART™ da Thermo Scientific™ proporciona uma proteção total contra aerossóis e contaminação de líquidos. Uma gama de produtos completa, incluindo opções de embalagem de recarga e em racks (tais como carregamento de gel, comprimento extra, pontas de especialidade de abertura larga e resistentes a solventes) simplifica a procura por uma pipeta que se adequa virtualmente a qualquer pipeta ou aplicação no laboratório. Com tecnologia avançada de baixa retenção, a superfície interior hidrófoba das pontas de baixa retenção ART™ reduz significativamente a perda de aderência das amostras e maximiza a recuperação de amostras.
Pontas sem filtro ART™ da Thermo Scientific
Uma gama completa de pontas de especialidade e sem filtro que oferece qualidade, desempenho e fiabilidade ART™ comprovados. As pontas sem filtro ART™ são a escolha ideal para qualquer pipeta ou aplicação no laboratório. Disponíveis como pontas de especialidade de carregamento de gel, comprimento extra, abertura larga ou baixa retenção, assim como opções de embalagem em racks, recarga e a granel.