Pontas automáticas para sistemas de manuseamento de líquidos
Com centenas de pontas automáticas Thermo Scientific™ concebidas para se adequarem a mais de 50 estações de trabalho e variações de cabeças de pipetagem, seguramente encontrará pontas que aumentam a eficácia através de um desempenho preciso e rigoroso.
Estas pontas são submetidas a um rigoroso programa de controlo da qualidade para garantir a consistência, o que resulta numa linearidade superior da ponta e num baixo coeficiente de variação de 1% a 3%. Com especificações de fabrico rigorosas, as nossas pontas obedecem a tolerâncias 400% mais rigorosas do que as pontas de pipeta padrão.
Pontas automáticas da Thermo Scientific para plataformas automáticas de manuseamento de líquidos Beckman
  • As pontas são validadas nas próprias estações de trabalho para as quais são criadas
  • Disponíveis nas opções: estéreis, não estéreis, filtradas estéreis, abertura larga e baixa retenção
  • O comprimento extra da ponta é compatível com placas Deep Well de 96 poços e 384 poços
Pontas automáticas da Thermo Scientific para plataformas automáticas de manuseamento de líquidos Tecan
  • A opção de condutividade proporciona uma pipetagem de melhor desempenho
  • As pontas são validadas nas próprias estações de trabalho para as quais são criadas
  • As pontas de 20 µl permitem aumentar a precisão da pipetagem de baixo volume através da minimização de espaços de ar parado
Pontas automáticas da Thermo Scientific para plataformas automáticas de manuseamento de líquidos PerkinElmer/Packard
  • A opção de condutividade proporciona uma pipetagem de melhor desempenho
  • Maior precisão para os ensaios de dispensação múltipla mais exigentes
  • As pontas são validadas nas próprias estações de trabalho para as quais são criadas
Pontas automáticas da Thermo Scientific para plataformas automáticas de manuseamento de líquidos Agilent
  • Coeficiente de variação de baixa percentagem
  • Disponível em opção não estéril, estéril ou filtrada estéril
  • Validada na própria estação de trabalho para a qual a ponta é criada
Pontas automáticas da Thermo Scientific para plataformas automáticas de manuseamento de líquidos Eppendorf
  • Coeficiente de variação de baixa percentagem
  • Disponível em opção não estéril, estéril ou filtrada estéril
  • Validada na própria estação de trabalho para a qual a ponta é criada
Pontas automáticas da Thermo Scientific para outras plataformas automáticas de manuseamento de líquidos
Pontas para:
  • Sistemas universais Qiagen
  • Sistemas Molecular Devices
  • Estações de trabalho para manuseamento de líquidos Caliper/Zymark
  • Sistemas de pipetagem BioTek
  • Plataformas automáticas de manuseamento de líquidos da Thermo Scientific
Literature
Request literature or download PDFs from Thermo Scientific...
Promotions
View a comprehensive list of the latest Thermo Scientific promotions...