Sistemas de pipetagem manual
Apresentação das novas pipetas Finnpipette F1 e F1-ClipTip
A evolução da excelência em pipetagem dá um enorme passo em frente – graças ao seu valioso feedback. Cada sugestão transformada numa característica essencial torna o seu dia a dia no laboratório mais seguro.
  • Um ajuste do volume silencioso e sem esforço com forças inferiores em mais de 50% em comparação com modelos anteriores
  • Botão de ajuste do volume texturizado e tira aderente opcional para uma melhor aderência
  • As forças de pipetagem mais baixas permitem agora reduzir ainda mais as lesões por esforço repetitivo (LER) sem comprometer os resultados.
Uma melhoria para um desempenho excecional com um conforto redefinido.
Sistemas de pipetagem manual ClipTip
Com a inovadora tecnologia de bloqueio ClipTip da Thermo Scientific, as pipetas F1-ClipTip™ da Thermo Scientific™ transformam a pipetagem diária, garantindo uma vedação total em cada canal com a mínima força de ejeção e de fixação da ponta. Uma vez fixadas, as pontas são firmemente seladas no respetivo lugar e não se soltam nem caem, independentemente da pressão de aplicação.
Sistemas de pipetagem manual Finnpipette
As pipetas Finnpipette™ F1 da Thermo Scientific oferecem uma ergonomia superior e um desempenho com um design leve combinado com forças de ejeção e fixação reduzidas. Os modelos de pipetas Finnpipette F2 são totalmente autoclaváveis e os materiais de elevada qualidade oferecem durabilidade, mesmo nas aplicações mais exigentes. Escolha a partir de uma gama completa de pontas de pipeta Finntip™ Flex ou Finntip para um desempenho ideal.
Literature
Request literature or download PDFs from Thermo Scientific...
Promotions
View a comprehensive list of the latest Thermo Scientific promotions...