Sensores digitais inteligentes (IDS) para medição em condições ambientais adversas, WTW, uma marca Xylem
MPP IDS – sondas de profundidade digitais multiparamétricas (até três parâmetros) com medição de profundidade incorporada para utilização em medições de perfil
  • Medição de profundidade do pH, condutividade, oxigénio dissolvido, turbidez – até três parâmetros principais em simultâneo, incluindo medição de temperatura e profundidade
  • Medição de profundidade com compensação da pressão barométrica para resultados precisos
  • Medição de perfil sem confusão de cabos – rolo de cabo especial com contactos deslizantes disponível
  • Novo sistema de conectores
  • Sem torção nem enroscamento: apenas um clique – e uma ligação segura, resistente à pressão e à tensão, é efetuada às sondas IDS MPP. Com cabos finos e resistentes ao desgaste em diferentes comprimentos.
As aplicações típicas incluem testes limnológicos das águas com uma profundidade até 100 m, mas também medições em poços, monitorização de aterros e muito mais. É necessária a utilização do Multi 3630 para a medição com todos os IDS MPP.
Perfil de profundidade e medição da qualidade da água com a sonda multiparamétrica IDS MPP:
  • Configuração fácil
  • Medições até 100 metros de profundidade
  • Transferência segura de dados com a unidade flash USB
Selecção do produto