Sensores digitais inteligentes (IDS) – Rumo ao futuro – WTW, uma marca Xylem
Inteligentes: os sensores IDS são inteligentes. Conectam-se automaticamente, transferem a descrição, o número de série, o registo de calibração e o histórico de calibração, bem como os parâmetros completos.
Digitais: os sensores IDS processam os sinais sensíveis em sinais digitais e transferem-nos livres de falhas e de erros ao medidor. Não existe qualquer diferença ao utilizar módulos com cabos ou sem fios.
Sensores: os sensores IDS baseiam-se nos sensores WTW comprovados e continuamente melhorados. Cobrem praticamente todas as aplicações em medições de pH, condutividade, oxigénio dissolvido e turbidez.
O conceito IDS da WTW: sensores digitais e inteligentes para parâmetros standard pH, condutividade, oxigénio dissolvido e turbidez.
O sistema IDS está baseado em dois componentes: os sensores digitais e os medidores de bancada e de terreno correspondentes. Uma inovação notável: as medições são processadas no sensor e não no medidor: 1 medidor para todos os parâmetros: pH – condutividade – oxigénio dissolvido – turbidez
E adicionalmente: a partir de agora todos os medidores de bancada IDS permitem medição sem fios.
Vantagem do IDS: já  "várias dezenas de milhar" de elétrodos encontraram o seu lugar no laboratório! 
  • Processamento de sinais sensíveis em dados digitais livres de falhas
  • Os registos de calibração são armazenados no sensor – independentemente de qualquer medidor
  • Os sensores fornecem dados importantes para documentação
  • Medição sem fios com módulos IDS sem fios e novos sensores com conectores IDS
Sistema multiparamétrico digital da WTW para o laboratório e para o terreno: como realizar uma medição com os sensores digitais inteligentes (IDS)
  • IDS no laboratório: resultados seguros – para todas as finalidades – fácil de utilizar
  • IDS no terreno: robusto e impermeável – transmissão de sinais livre de falhas – medições até 100 metros
  • Documentação em conformidade com as BPL – transferência de dados fácil
  • Inovador e versátil, pronto para todas as aplicações no laboratório e no terreno
Como realizar uma medição com IDS?
Assista ao vídeo!