Medição digital inteligente para maior precisão e flexibilidade!
Inicialmente, a medição de pH realizava-se com um elétrodo de referência e uma célula de medição. Com o tempo, começou a utilizar-se o elétrodo combinado, seguido do elétrodo combinado com sensor de temperatura integrado. Hoje, damos um novo passo em direção ao futuro com os inovadores sensores digitais para pH, redox, condutividade, oxigénio dissolvido e turbidez.
Os sensores digitais inteligentes são:
- Mais precisos, uma vez que o sinal é convertido diretamente no elétrodo
- Inteligentes, uma vez que os números de série e as definições, incluindo as datas de calibração, são transferidos automaticamente para o medidor, obtendo uma gestão de dados nunca antes vista
- Fáceis de utilizar, uma vez que cada sensor único é reconhecido pelo medidor
e muito mais...
VWR® Multiparamétrico Digital MD 8000
Vantagens de um sistema de medição digital
Assista ao vídeo e veja como estas inovações tornam o seu trabalho mais fácil e preciso e lhe proporcionam flexibilidade para projetos futuros!
Seleção do produto
pHenomenal MD 8000 L
Medidor de bancada monocanal
6 parâmetros: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), turbidez, salinidade e oxigénio dissolvido.
Memória para 5000 conjuntos de dados de acordo com as BPL
pHenomenal MD 8000 H
Medidor portátil monocanal
6 parâmetros: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), turbidez, salinidade e oxigénio dissolvido.
Memória para 5000 conjuntos de dados de acordo com as BPL
Sistemas multiparamétricos IDS digitais da WTW®
Seleção do produto
Medidores IDS de bancada multiparamétricos WTW®
De bancada com 1 a 3 canais. 6 parâmetros: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), turbidez, salinidade e oxigénio dissolvido.
Memória para 5000 conjuntos de dados de acordo com as BPL
Medidores IDS portáteis multiparamétricos WTW®
Portátil com 1 a 3 canais
6 parâmetros: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), turbidez, salinidade e oxigénio dissolvido.
Memória para 5000 conjuntos de dados de acordo com as BPL
Sistemas HQD mono e multiparamétricos HACH®
Sondas resistentes IntelliCAL™ da Hach
Conheça as sondas de testes de água HQd IntelliCAL da Hach.
Medidores de bancada HQD mono e multiparamétricos da Hach®
Medidores de 1 a 2 canais: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), salinidade, oxigénio dissolvido e ISE. Memória GLP para 500 conjuntos de dados.
Medidores portáteis HQD mono e multiparamétricos da Hach®
Medidores de 1 a 2 canais: pH/temperatura, redox, condutividade, sólidos dissolvidos totais (TDS), salinidade, oxigénio dissolvido e ISE. Memória GLP para 500 conjuntos de dados.